Anti-Chloramphenicol Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10i2]
Fournisseur: United States Biological
USBIC4350-01HEA 804 EUR InStock
USBIC4350-01H
Anti-Chloramphenicol Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10i2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Chloramphenicol
Clonality: Monoclonal
Clone: 10i2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité