Anti-Cholecystokinin-33 Rabbit Polyclonal Antibody (Carboxyfluorescein)
Fournisseur: United States Biological
USBIC5042-15A2EA 770 EUR InStock
USBIC5042-15A2
Anti-Cholecystokinin-33 Rabbit Polyclonal Antibody (Carboxyfluorescein)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cholecystokinin-33
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité