Anti-CHGA Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC5069-96ZEA 633 EUR InStock
USBIC5069-96Z
Anti-CHGA Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:2000; Immunochemistry: 1:200
Type: Primary
Antigen: CHGA (chromogranin A (parathyroid secretory protein 1))
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité