Anti-CLDN5 Mouse monoclonal antibody [clone: 6A44]
Fournisseur: US Biological
C5838-47B
USBIC5838-47BEA 748 EUR InStock
USBIC5838-47B
Anti-CLDN5 Mouse monoclonal antibody [clone: 6A44]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.1-1 ?g/ml; Western Blot: 1-3?g/ml; Immunochemistry: 5-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CLDN5 (claudin 5)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6A44
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité