Anti-CLOCK Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC5843-01-100EA 688 EUR InStock
USBIC5843-01-100
Anti-CLOCK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CLOCK (clock circadian regulator)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Drosophila
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité