Anti-CLOCK Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC5843-02AEA 450 EUR InStock
USBIC5843-02A
Anti-CLOCK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-4 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CLOCK (clock circadian regulator)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité