Anti-Clostridium botulinum A Toxin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8J155]
Fournisseur: United States Biological
USBIC5851-40DEA 596 EUR InStock
USBIC5851-40D
Anti-Clostridium botulinum A Toxin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8J155]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:50
Type: Primary
Antigen: Clostridium botulinum A Toxin
Clonality: Monoclonal
Clone: 8J155
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité