Anti-Clostridium botulinum Neurotoxin Type B Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC5851-48TEA 520 EUR InStock
USBIC5851-48T
Anti-Clostridium botulinum Neurotoxin Type B Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:42000-1:66000; Western Blot: 1:1000-1:2000
Type: Primary
Antigen: Clostridium botulinum Neurotoxin Type B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité