Anti-Clostridium botulinum E Toxoid Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7C223]
Fournisseur: United States Biological
USBIC5851-82HEA 495 EUR InStock
USBIC5851-82H
Anti-Clostridium botulinum E Toxoid Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7C223]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:25
Type: Primary
Antigen: Clostridium botulinum E Toxoid
Clonality: Monoclonal
Clone: 7C223
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité