Anti-Clostridium difficile Toxin A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC5851-95HEA 492 EUR InStock
USBIC5851-95H
Anti-Clostridium difficile Toxin A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Clostridium difficile Toxin A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité