Anti-Clostridium difficile Toxin A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8J1029]
Fournisseur: United States Biological
USBIC5856-01AEA 931 EUR InStock
USBIC5856-01A
Anti-Clostridium difficile Toxin A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8J1029]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Clostridium difficile Toxin A
Clonality: Monoclonal
Clone: 8J1029
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité