Anti-CMKLR1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10B2266]
Fournisseur: United States Biological
USBIC5895-01H1EA 463 EUR InStock
USBIC5895-01H1
Anti-CMKLR1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10B2266]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:25-1:100
Type: Primary
Antigen: CMKLR1 (chemokine-like receptor 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B2266
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité