Anti-CNPPD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC6206-01EA 568 EUR InStock
USBIC6206-01
Anti-CNPPD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:3000; Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CNPPD1 (cyclin Pas1/PHO80 domain containing 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité