Anti-CFL2 Goat polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7506-50FEA 666 EUR InStock
USBIC7506-50F
Anti-CFL2 Goat polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:128000; Western Blot: 0. 01-0. 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: CFL2 (cofilin 2 (muscle))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité