Anti-Collaborator of ARF Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7509-70EA 783 EUR InStock
USBIC7509-70
Anti-Collaborator of ARF Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Collaborator of ARF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité