Anti-COL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5K133]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7510-12PEA 473 EUR InStock
USBIC7510-12P
Anti-COL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5K133]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: ? 2?g/ml
Type: Primary
Antigen: COL1 (collagen, type I)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K133
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité