Anti-COL2 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBIC7510-19SEA 641 EUR InStock
USBIC7510-19S
Anti-COL2 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:20-1:40; ELISA: 1:1000-1:4000
Type: Primary
Antigen: COL2 (collagen, type II)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité