Anti-COL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7510-44FEA 783 EUR InStock
USBIC7510-44F
Anti-COL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 2.5 ?g/ml; ELISA: 1:5000-1:10000; Western Blot: 1:5000-1:10000
Type: Primary
Antigen: COL3 (collagen, type III)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité