Anti-COL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7510-44NEA 589 EUR InStock
USBIC7510-44N
Anti-COL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:20
Type: Primary
Antigen: COL3 (collagen, type III)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité