Anti-COL4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7510-50YEA 782 EUR InStock
USBIC7510-50Y
Anti-COL4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunoblot: 1:5000-1:10000; ELISA: 1:4000-1:8000; Immunochemistry: 1:50-1:200
Type: Primary
Antigen: COL4 (collagen, type IV)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human, Mammalian
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité