Anti-COL5A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7510-59EA 694 EUR InStock
USBIC7510-59
Anti-COL5A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1. 25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: COL5A1 (collagen, type V, alpha 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité