Anti-COL6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7510-60LEA 647 EUR InStock
USBIC7510-60L
Anti-COL6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 2.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: COL6 (collagen, type VI)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité