Anti-Collapsin Response Mediator Protein 4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7517-08KEA 1150 EUR InStock
USBIC7517-08K
Anti-Collapsin Response Mediator Protein 4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Collapsin Response Mediator Protein 4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Cat, Human, Monkey, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité