Anti-Complement C1q, Human Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-06MEA 473 EUR InStock
USBIC7850-06M
Anti-Complement C1q, Human Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Complement C1q, Human
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité