Anti-Complement C2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F61]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-09AEA 735 EUR InStock
USBIC7850-09A
Anti-Complement C2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F61]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:4000; Western Blot: 1:500
Type: Primary
Antigen: Complement C2
Clonality: Monoclonal
Clone: 6F61
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité