Anti-C3 Goat polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-12HEA 688 EUR InStock
USBIC7850-12H
Anti-C3 Goat polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:5000; ELISA: 1:10000-1:50000
Type: Primary
Antigen: C3 (complement component 3)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité