Anti-C3 Goat polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-12LEA 425 EUR InStock
USBIC7850-12L
Anti-C3 Goat polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C3 (complement component 3)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité