Anti-Complement C3a, C3a des-Arg Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A529]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-13GEA 703 EUR InStock
USBIC7850-13G
Anti-Complement C3a, C3a des-Arg Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A529]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:50
Type: Primary
Antigen: Complement C3a, C3a des-Arg
Clonality: Monoclonal
Clone: 6A529
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité