Anti-Complement C3a, C3a des-Arg, Human Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F68]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-13HEA 976 EUR InStock
USBIC7850-13H
Anti-Complement C3a, C3a des-Arg, Human Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F68]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:16000
Type: Primary
Antigen: Complement C3a, C3a des-Arg, Human
Clonality: Monoclonal
Clone: 6F68
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité