Anti-Complement C3, C3c Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-14TEA 473 EUR InStock
USBIC7850-14T
Anti-Complement C3, C3c Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Complement C3, C3c
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité