Anti-Complement C3, C3c Sheep Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-14T7EA 608 EUR InStock
USBIC7850-14T7
Anti-Complement C3, C3c Sheep Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:20 -1:80
Type: Primary
Antigen: Complement C3, C3c
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité