Anti-Complement Component 4d Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B396]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-18HEA 1180 EUR InStock
USBIC7850-18H
Anti-Complement Component 4d Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B396]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:100-1:750; ELISA: 1:5000-1:20000; Immunofluorescence: 1:250-1:600
Type: Primary
Antigen: Complement Component 4d
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B396
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité