Anti-C4BPA Mouse monoclonal antibody [clone: 10-07]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-19AEA 703 EUR InStock
USBIC7850-19A
Anti-C4BPA Mouse monoclonal antibody [clone: 10-07]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: C4BPA (complement component 4 binding protein, alpha)
Clonality: Monoclonal
Clone: 42284
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité