Anti-Complement Component 4 Binding Protein Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-19CEA 676 EUR InStock
USBIC7850-19C
Anti-Complement Component 4 Binding Protein Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:20-1:200
Type: Primary
Antigen: Complement Component 4 Binding Protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité