Anti-C5 Mouse monoclonal antibody [clone: 10B398]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-23EEA 701 EUR InStock
USBIC7850-23E
Anti-C5 Mouse monoclonal antibody [clone: 10B398]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C5 (complement component 5)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B398
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité