Anti-Complement C5b Neo-epitope, Human Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F208]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-30AEA 581 EUR InStock
USBIC7850-30A
Anti-Complement C5b Neo-epitope, Human Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F208]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:10
Type: Primary
Antigen: Complement C5b Neo-epitope, Human
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F208
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Goat, Human, Monkey, Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité