Anti-Complement C9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G176]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-51AEA 707 EUR InStock
USBIC7850-51A
Anti-Complement C9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G176]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:10; Western Blot: 1:10; Immunochemistry: 1:10
Type: Primary
Antigen: Complement C9
Clonality: Monoclonal
Clone: 9G176
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité