Anti-C9 Mouse monoclonal antibody [clone: 64E9]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-53DEA 647 EUR InStock
USBIC7850-53D
Anti-C9 Mouse monoclonal antibody [clone: 64E9]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:2000; Immunochemistry: 1:200
Type: Primary
Antigen: C9 (complement component 9)
Clonality: Monoclonal
Clone: 64000000000
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité