Anti-CFB Mouse monoclonal antibody [clone: 13A38]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-60MEA 681 EUR InStock
USBIC7850-60M USBIC7850-60M-5MG
Anti-CFB Mouse monoclonal antibody [clone: 13A38]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:50
Type: Primary
Antigen: CFB (complement factor B)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A38
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité