Anti-CFI Mouse monoclonal antibody [clone: 10K171]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7850-90BEA 481 EUR InStock
USBIC7850-90B
Anti-CFI Mouse monoclonal antibody [clone: 10K171]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CFI (complement factor I)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10K171
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité