Anti-COMT Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7851-70JEA 633 EUR InStock
USBIC7851-70J
Anti-COMT Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:64000; Western Blot: 0. 03-0.1 ?g/ml; Immunochemistry: 3. 75 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: COMT (catechol-O-methyltransferase)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité