Anti-GJA5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7856-03AEA 654 EUR InStock
USBIC7856-03A
Anti-GJA5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-3?g/ml; Immunofluorescence: 1-3?g/ml; Immunochemistry: 1-3?g/ml
Type: Primary
Antigen: GJA5 (gap junction protein, alpha 5, 40kDa)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité