Anti-GJA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7857-01HEA 481 EUR InStock
USBIC7857-01H
Anti-GJA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 2?g/ml; Immunochemistry: 1-2?g/ml
Type: Primary
Antigen: GJA1 (gap junction protein, alpha 1, 43kDa)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité