Anti-GJA8 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7859-06EA 420 EUR InStock
USBIC7859-06
Anti-GJA8 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:4000
Type: Primary
Antigen: GJA8 (gap junction protein, alpha 8, 50kDa)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité