Anti-Connexin 59 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBIC7859-59A-BIOTEA 852 EUR InStock
USBIC7859-59A-BIOT
Anti-Connexin 59 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Connexin 59
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité