Anti-COPS5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6C3.38]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7900-58DEA 647 EUR InStock
USBIC7900-58D
Anti-COPS5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6C3.38]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: COPS5 (COP9 signalosome subunit 5)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6C3.38
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité