Anti-Coronin 1A Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7901-36KEA 796 EUR InStock
USBIC7901-36K
Anti-Coronin 1A Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:1000-1:2000;
Type: Primary
Antigen: Coronin 1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité