Anti-CORO1C Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7901-38DEA 551 EUR InStock
USBIC7901-38D
Anti-CORO1C Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:64000; Western Blot: 0.2-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CORO1C (coronin, actin binding protein, 1C)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human, Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité