Anti-CTTN Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7901-85FEA 380 EUR InStock
USBIC7901-85F
Anti-CTTN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot:1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: CTTN (cortactin)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité