Anti-CRHR1 Goat polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7903-79CEA 551 EUR InStock
USBIC7903-79C
Anti-CRHR1 Goat polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:32000; Western Blot:
Type: Primary
Antigen: CRHR1 (corticotropin releasing hormone receptor 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité